Få mere at vide
Cæsiumklorid, 99+%, ren
Artikelnummer. 13468568 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13468568 500 g Glasflaske 500g
10518522 25 g Glasflaske 25g
10005273 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13468568 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 422855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2141.82 DKK
    1926.65 DKK / 500g
    Spare 215.17 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7647-17-8 | CLCS | 168,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1290,0 °C
Kemisk navn eller materiale Cesium chloride
Smeltepunkt 646,0 °C
Navn note Pure
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Lineær formel CsCl
Merck Index 15,201
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1860 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, uopløselige i acetone
Formel vægt 168.36
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.