Få mere at vide
Cæsiumklorid, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11337617
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337617 250 g 250g
11327617 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012886.30
 Begrænset vare
På lager
Til evakuering af radiorør, fremstilling af cesiumforbindelser, brygning | CAS: 7647-17-8 | CLCS | 168,36 g/mol
Evakuering af radiorør, fremstilling af cæsiumforbindelser, brygning, røntgen-fluorescerende skærme, radiografisk kontrastmiddel. Cæsiumchlorid anvendes i vid udstrækning som en forløber for kilden til cæsiumioner. Det finder anvendelse i analytisk kemi og fungerer som et reagens til at identificere uorganiske ioner som aluminium, gallium og chrom ved farven og morfologien af bundfaldet. Dets radioisotoper anvendes i nuklearmedicinske applikationer såsom behandling af cancer og diagnosticering af myokardieinfarkt. Lejlighedsvis kan det fungere som en faseoverførselskatalysator i udvalgte organiske reaktioner. Det anvendes til fremstilling af elektrisk ledende glas og skærme af katodestrålerør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Evakuering af radiorør, fremstilling af cæsiumforbindelser, brygning, røntgenfluorescerende skærme, radiografisk kontrastmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1303 °C
Kemisk navn eller materiale Cesium chloride
Smeltepunkt 646 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.6418
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99% (metalbasis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3,99 g/cm3 ved 20 °C
Merck Index 14,2011
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand; Opløselig i alkohol; Uopløselig i acetone.
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
Formel vægt 168.36
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium chloride