Få mere at vide
Cesium chloride, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11327617
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327617 50 g 50g
11337617 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012886.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Evacuation of Radio Tubes, Manufacturing of Cesium Compounds, Brewing | CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Evakuering af radiorør, fremstilling af cæsiumforbindelser, brygning, røntgen-fluorescerende skærme, radiografisk kontrastmiddel. Cæsiumchlorid anvendes i vid udstrækning som en forløber for kilden til cæsiumioner. Det finder anvendelse i analytisk kemi og fungerer som et reagens til at identificere uorganiske ioner som aluminium, gallium og chrom ved farven og morfologien af bundfaldet. Dets radioisotoper anvendes i nuklearmedicinske applikationer såsom behandling af cancer og diagnosticering af myokardieinfarkt. Lejlighedsvis kan det fungere som en faseoverførselskatalysator i udvalgte organiske reaktioner. Det anvendes til fremstilling af elektrisk ledende glas og skærme af katodestrålerør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Evakuering af radiorør, fremstilling af cæsiumforbindelser, brygning, røntgenfluorescerende skærme, radiografisk kontrastmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1303°C
Kemisk navn eller materiale Cesium chloride
Smeltepunkt 646°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2011
Opløselighedsinformation Very soluble in water; Soluble in alcohol; Insoluble in acetone.
IUPAC navn cæsium;chlorid
Formel vægt 168.36
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6418
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.99 g/mL