Få mere at vide
Cæsiumchlorid, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 1290.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium chloride |
| Smeltepunkt | 646.0°C |
| Navn note | p.a. |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Argentometry) |
| Lineær formel | CsCl |
| Merck Index | 15, 2010 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cesium chloride
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.