Få mere at vide
Cesium chloride, 99.999%, (trace metal basis), extra pure
Artikelnummer. p-4509679 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10296770
Brand: Thermo Scientific Acros 192810100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1290.0°C
Kemisk navn eller materiale Cesium chloride
Smeltepunkt 646.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel CsCl
Merck Index 15,201
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
Formel vægt 168.36
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.