Få mere at vide
Cesium chloride, 99.99%, (trace metal basis), for spectroscopy, optical grade
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1290.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium chloride |
| Smeltepunkt | 646.0°C |
| Navn note | For spectroscopy |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Lineær formel | CsCl |
| Merck Index | 15, 2010 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium chloride
- Advarsel
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.