Få mere at vide
Cæsiumchlorid, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11335009
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335009 10 g 10g
11325009 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087640.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7647-17-8 | CLCS | 168,36 g/mol
Cæsiumchlorid anvendes i vid udstrækning som en forløber for kilden til cæsiumioner. Det finder en anvendelse i analytisk kemi og fungerer som et reagens til at identificere uorganiske ioner som aluminium, gallium og chrom ved farven og morfologien af bundfaldet. Dets radioisotoper anvendes i nuklearmedicinske applikationer såsom behandling af cancer og diagnosticering af myokardieinfarkt. Lejlighedsvis kan det fungere som en faseoverførselskatalysator i udvalgte organiske reaktioner. Det anvendes til fremstilling af elektrisk ledende glas og skærme af katodestrålerør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1303 °C
Kemisk navn eller materiale Cesium chloride
Smeltepunkt 646 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.6418
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver/krystallinsk/perler
Analyseprocentområde 99.99%
Tæthed 3,99 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og alkohol. Uopløselig i acetone.
Formel vægt 168.36