Få mere at vide
Cesium chloride, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-3256977
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11326717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010018.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Analytisk kemi reagens til påvisning af uorganiske ioner. Kilde til cæsiummetal. Faseoverførselskatalysator i organisk kemi. Anvendes til tæthedsgradientarbejde til at adskille og oprense proteiner (isopycnisk centrifugering) inklusive kromosomale, plasmid- og organel- (mitokondrielle eller plasmid-) DNA'er og forskellige RNA-typer. Fremstilling af elektrisk ledende glas og skærme af katodestrålerør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1303°C
Kemisk navn eller materiale Cesium chloride
Smeltepunkt 646°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and concentrated hydrochloric acid.
Formel vægt 168.36
Brydningsindeks 1.6418
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.99