Få mere at vide
Cæsiumchlorid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11336717
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336717 100 g 100g
11326717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010018.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7647-17-8 | CLCS | 168,36 g/mol
Analytisk kemi reagens til påvisning af uorganiske ioner. Kilde til cæsiummetal. Faseoverførselskatalysator i organisk kemi. Anvendes til tæthedsgradientarbejde til at adskille og oprense proteiner (isopycnisk centrifugering) inklusive kromosomale, plasmid- og organel- (mitokondrielle eller plasmid-) DNA'er og forskellige RNA-typer. Fremstilling af elektrisk ledende glas og skærme af katodestrålerør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-17-8
Molekylær formel ClCs
Molekylvægt (g/mol) 168.36
MDL nummer MFCD00010955
InChI nøgle AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC navn cæsium(1+)chlorid
SMIL [Cl-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1303 °C
Kemisk navn eller materiale Cesium chloride
Smeltepunkt 646 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.6418
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Tæthed 3.99
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og koncentreret saltsyre.
Formel vægt 168.36