Få mere at vide
Melford Cæsiumchlorid
Artikelnummer. 30018194
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018194 100 g
30018196 250 g
30018195 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018194 Leverandør Melford Leverandørnr. C68050100.0
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Optisk densitet: 50 % w/w opløsning i 1 cm banecelle ved 260 nm er< 0,02.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium Chloride
CAS 7647-17-8
Mængde 100 g
Molekylær formel CsCl