Få mere at vide
Cæsiumcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30355840
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30355840 50 g
1 options
Artikelnummer. 30355840 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC27860050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium Carbonate
CAS 534-17-8
Molekylær formel Cs2CO3
Mængde 50 g
Synonym Carbonic Acid Dicesium Salt, Cesium Carbonate (Cs2CO3), Cesium Carbonate, Dicesium Carbonate
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC navn dicesium; Karbonat
Molekylvægt (g/mol) 325.82
Formel vægt 325.7956