Få mere at vide
Cæsiumcarbonat, Puratronic™, 99,994% (metalbasis)
Artikelnummer. 11386478
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386478 100 g 100g
11376478 5 g 5g
11366478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012117.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Gaze af rustfrit stål bruges mest til trådvævning. Typiske tråddugapplikationer omfatter brug med kemikalier, fødevarer, lægemidler og eksponering for fugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-17-8
Molekylær formel CCs2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00010957
InChI nøgle FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium carbonate
Smeltepunkt 610 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Powder/Granules
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,994 % (metalbasis)
Beilstein 4546405
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol, dimethylsulfoxid og N,N-dimethylformamid. Uopløselig i toluen og p-xylen.
IUPAC navn dicæsium(1+)carbonat
Formel vægt 325.82
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 4,072 g/cm3 ved 20 °C