Få mere at vide
Cæsiumcarbonat, Puratronic™, 99,994% (metalbasis)
Artikelnummer. 11376478
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376478 5 g 5g
11366478 25 g 25g
11386478 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012117.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Gaze af rustfrit stål bruges mest til trådvævning. Typiske tråddugapplikationer omfatter brug med kemikalier, fødevarer, lægemidler og eksponering for fugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-17-8
Molekylær formel CCs2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00010957
InChI nøgle FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium carbonate
Smeltepunkt 610°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Powder/Granules
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.994% (Metal basis)
Beilstein 4546405
Opløselighedsinformation Highly soluble in water. Soluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and N,N-dimethylformamide. Insoluble in toluene and p-xylene.
IUPAC navn dicesium;carbonat
Formel vægt 325.82
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 4.072