Få mere at vide
Cesium carbonate, Puratronic™, 99.994% (metals basis)
Beskrivelse
Gaze af rustfrit stål bruges mest til trådvævning. Typiske tråddugapplikationer omfatter brug med kemikalier, fødevarer, lægemidler og eksponering for fugt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium carbonate |
| Smeltepunkt | 610°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Powder/Granules |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.994% (Metal basis) |
| Beilstein | 4546405 |
| Opløselighedsinformation | Highly soluble in water. Soluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and N,N-dimethylformamide. Insoluble in toluene and p-xylene. |
| IUPAC navn | dicesium;carbonat |
| Formel vægt | 325.82 |
| Vis mere |