Få mere at vide
Cesium carbonate, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11357617
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
Artikelnummer. 11357617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012887.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Katalysator i ethylenoxidpolymerisation, i belægningssprøjtfri svejsning af stål i CO2 og i oxidkatoder
Cæsiumcarbonat er forløberen for andre cæsiumforbindelser. Det fungerer som en base i følsomme organiske reaktioner. Suzuki, Heck og Sonogashira syntese er nogle af de vigtige reaktioner, der involverer cæsiumcarbonat. Det finder anvendelse i solceller, da det øger energikonverteringseffektiviteten af celler gennem overførsel af elektroner. Det bruges også i produktionen af specielle optiske glas, petroleumskatalytiske additiver, speciel keramik og i svovlsyreindustrien. Det er nyttigt til N-alkylering (af sulfonamider, beta-lactamer, indoler, heterocykler og flere følsomme nitrogenforbindelser), carbamination af aminer, carbonylering af alkoholer og aerob oxidation af alkoholer til carbonylforbindelser uden overoxidationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-17-8
Molekylær formel CCs2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00010957
InChI nøgle FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium carbonate
Smeltepunkt 610°C (decomposition)
Farve Hvid
pH 10 to 12
Fysisk form Powder/Granules
Mængde 1 kg
Assay Procent Noter (metalbasis)
Beilstein 4546405
Merck Index 14,2010
Opløselighedsinformation Freely soluble in water; Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC navn dicesium;carbonat
Formel vægt 325.82
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.072
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cesium carbonate