Få mere at vide
Cesium carbonate, 99% (metals basis)
Beskrivelse
Cæsiumcarbonat er forløberen for andre cæsiumforbindelser. Det fungerer som en base i følsomme organiske reaktioner. Suzuki, Heck og Sonogashira syntese er nogle af de vigtige reaktioner, der involverer cæsiumcarbonat. Det finder anvendelse i solceller, da det øger energikonverteringseffektiviteten af celler gennem overførsel af elektroner. Det bruges også i produktionen af specielle optiske glas, petroleumskatalytiske additiver, speciel keramik og i svovlsyreindustrien. Det er nyttigt til N-alkylering (af sulfonamider, beta-lactamer, indoler, heterocykler og flere følsomme nitrogenforbindelser), carbamination af aminer, carbonylering af alkoholer og aerob oxidation af alkoholer til carbonylforbindelser uden overoxidationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium carbonate |
| Smeltepunkt | 610°C (decomposition) |
| Fysisk form | Powder/Granules |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99% (metals basis) |
| Beilstein | 4546405 |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide. |
| IUPAC navn | dicæsium(1+)carbonat |
| Formel vægt | 325.82 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium carbonate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Cesium carbonate