Få mere at vide
Cæsiumcarbonat, 99,99 %, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10320744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10320744 10 g Glasflaske 10g
10206973 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10320744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278020100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.03 DKK
    309.65 DKK / 10g
    Spare 34.38 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
For ultra-trace-analyse | CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-17-8
Molekylær formel CCs2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00010957
InChI nøgle FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium carbonate
Smeltepunkt >400,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Merck Index 15, 2009
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 261 g/100 ml vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
IUPAC navn dicæsium(1+)carbonat
Formel vægt 325.82
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.072
Tæthed 4.0720g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.