Få mere at vide
Cæsiumcarbonat, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11394999
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394999 10 g 10g
11384999 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087635.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Cæsiumcarbonat anvendes i vid udstrækning som en forløber for andre cæsiumforbindelser. Det fungerer som en base i følsomme organiske reaktioner. Suzuki, Heck og Sonogashira syntese er nogle af de vigtige reaktioner, der involverer cæsiumcarbonat. Det finder anvendelse i solceller, da det øger energikonverteringseffektiviteten af celler gennem overførsel af elektroner. Det bruges også til fremstilling af specielle optiske glas, petroleumskatalytiske additiver, specielle keramik og i svovlsyreindustrien. Det er nyttigt ved N-alkylering (af sulfonamider, beta-lactamer, indoler, heterocykliske forbindelser og flere følsomme nitrogenforbindelser), carbamination af aminer, carbonylering af alkoholer og aerob oxidation af alkoholer til carbonylforbindelser uden polymere biprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-17-8
Molekylær formel CCs2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00010957
InChI nøgle FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium carbonate
Smeltepunkt 610 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Powder/Granules
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Beilstein 4546405
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, dimethylformamid, dimethylsulfoxid og methylpyrrolidon.
IUPAC navn dicæsium(1+)carbonat
Formel vægt 325.82
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 4,072 g/cm3 ved 20 °C