Få mere at vide
Cæsiumcarbonat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341458
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11341458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010924.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325.82 g/mol
Adiponitril bruges som mellemprodukt til syntese af hexamethylendiamin (diamino-1,6-hexan). Dette kemikalie er et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af syntetiske fibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-17-8
Molekylær formel CCs2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00010957
InChI nøgle FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium carbonate
Smeltepunkt 610°C (decomposition)
Navn note (metals basis)
pH 10 to 12
Fysisk form Powder/Granules
Mængde 500 g
Beilstein 4546405
Merck Index 14,2010
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
IUPAC navn dicæsium(1+)carbonat
Formel vægt 325.82
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.072