Få mere at vide
Cæsiumcarbonat, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11321458
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321458 100 g 100g
11331458 5 g 5g
11311458 25 g 25g
11341458 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11321458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010924.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Adiponitril bruges som mellemprodukt til syntese af hexamethylendiamin (diamino-1,6-hexan). Dette kemikalie er et vigtigt mellemprodukt til fremstilling af syntetiske fibre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-17-8
Molekylær formel CCs2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00010957
InChI nøgle FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium carbonate
Smeltepunkt 610 °C (dekomponering)
Fysisk form Powder/Granules
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Beilstein 4546405
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Opløseligt i ethanol, dimethylformamid og dimethylsulfoxid.
IUPAC navn dicesium;carbonat
Formel vægt 325.82
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 4.072
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caesium carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium carbonate