Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium carbonate |
| Smeltepunkt | >400°C |
| Navn note | 99.5% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.4% min. (By difference) |
| Lineær formel | Cs2CO3 |
| Fieser | 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73 |
| Merck Index | 15,2009 |
| Vis mere |
Sicherheit und Handhabung
- Cesium carbonate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .