Få mere at vide
Cæsiumcarbonat, 99,5 %, til analyse
Artikelnummer. 10553941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553941 100 g Plastflaske 100g
10008972 5 g Plastflaske 5g
10695072 25 g Plastflaske 25g
10393812 500 g Plastflaske 500g
11984311 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10553941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192041000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 534-17-8 | CCs2O3 | 325,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-17-8
Molekylær formel CCs2O3
Molekylvægt (g/mol) 325.82
MDL nummer MFCD00010957
InChI nøgle FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMIL [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium carbonate
Smeltepunkt >400 °C
Navn note 99.5%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,4% min. (På forskel)
Lineær formel Cs2CO3
Fieser 07,57; 08,81; 09,99; 12,108; 13,70; 14,77; 15,73
Merck Index 15,2009
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 261 g/100 ml vand (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
IUPAC navn dicesium;carbonat
Formel vægt 325.82
Procent renhed 99.5%
Grad Analyser
Tab ved tørring 0,5% maks. (500 °C)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 4.072
Tæthed 4.0720g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium carbonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P263-Undgå kontakt under graviditet/amning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.