Få mere at vide
Cesium bromide, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11337867
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337867 10 g 10g
11347867 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014289.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cæsiumbromid bruges som reagens, mellemprodukt i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-69-1
Molekylær formel BrCs
Molekylvægt (g/mol) 212.81
MDL nummer MFCD00010954
InChI nøgle LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC navn cæsium;bromid
SMIL [Br-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1300°C
Kemisk navn eller materiale Cesium bromide
Smeltepunkt 636°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,2009
Opløselighedsinformation Soluble in water(55g/100mL at 20 C)
Formel vægt 212.81
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.6984
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.44 g/mL