Få mere at vide
Cæsiumbromid, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Cæsiumbromid bruges i optik som en strålesplitterkomponent i bredbåndsspektrofotometre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1300 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium bromide |
| Smeltepunkt | 636 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.6984 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99% (metalbasis) |
| Vis mere |