Få mere at vide
Cæsiumbromid, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Cæsiumbromid er et biokemisk stof til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1300 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium bromide |
| Smeltepunkt | 636 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.6984 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 4.44 g/mL |
| Vis mere |