Learn More
Cæsiumbromid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305009
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11305009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087639.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cæsiumbromid er et biokemisk stof til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-69-1
Molekylær formel BrCs
Molekylvægt (g/mol) 212.81
MDL nummer MFCD00010954
InChI nøgle LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC navn cæsium;bromid
SMIL [Br-].[Cs+]
Spezifikation
Kogepunkt 1300°C
Kemisk navn eller materiale Cesium bromide
Smeltepunkt 636°C
Farve Hvid
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel CsBr
Merck Index 14,2009
Opløselighedsinformation Soluble in water. (55g/100 mL (20°C))
Formel vægt 212.81
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6984
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 4.44 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt