Learn More
Cæsiumbromid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10g
50g
Beschreibung
Cæsiumbromid er et biokemisk stof til forskning i proteomik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 1300°C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium bromide |
| Smeltepunkt | 636°C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 50 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | CsBr |
| Merck Index | 14,2009 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. (55g/100 mL (20°C)) |
| Formel vægt | 212.81 |
| Mehr anzeigen |
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur