Få mere at vide
Cesium bromide, 99.9%, pure
Artikelnummer. p-222816 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10437780
Brand: Thermo Scientific Acros 192060250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-69-1
Molekylær formel BrCs
Molekylvægt (g/mol) 212.81
MDL nummer MFCD00010954
InChI nøgle LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC navn cæsium;bromid
SMIL [Br-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1300.0°C
Kemisk navn eller materiale Cesium bromide
Smeltepunkt 636.0°C
Navn note 99.9%
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.90%
Lineær formel CsBr
Merck Index 15, 2008
Opløselighedsinformation Solubility in water: 55g/100mL (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Formel vægt 212.81
Procent renhed 99.9%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.44
Tæthed 4.4400g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /