Få mere at vide
Cæsiumbromid, 99,9%, rent
Artikelnummer. 10437780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10437780 25 g Glasflaske 25g
10447780 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10437780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 192060250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7787-69-1
Molekylær formel BrCs
Molekylvægt (g/mol) 212.81
MDL nummer MFCD00010954
InChI nøgle LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
PubChem CID 24592
IUPAC navn cæsium;bromid
SMIL [Br-].[Cs+]
Tekniske data
Kogepunkt 1300,0 °C
Kemisk navn eller materiale Cesium bromide
Smeltepunkt 636,0 °C
Navn note 99.9%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller krystaller
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.44
Analyseprocentområde 99.90%
Tæthed 4.4400g/mL
Lineær formel CsBr
Merck Index 15, 2008
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 55g/100 ml (20 c). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i acetone
Formel vægt 212.81
Procent renhed 99.9%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /