Få mere at vide
Cæsiumbromid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Cæsiumbromid anvendes til fremstilling af strålingsdetektorer og andre måleapparater. Cæsiumbromid har begrænset anvendelse i den dybe IR. Cæsiumbromid er lidt mere modtagelig for optisk bearbejdning end CsI og bruges nogle gange som en stråledelerkomponent i bredbåndsspektrofotometre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1300 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Cesium bromide |
| Smeltepunkt | 636 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.6984 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium bromide
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cesium bromide