Få mere at vide
Cesium Bicarbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium Bicarbonate |
| CAS | 29703-01-3 |
| Molekylær formel | C H O3 . Cs |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Cs/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Cs+].OC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | cesium;hydrogen carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.922 |
| Formel vægt | 193.898 |