Få mere at vide
Cesium Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium Acetate |
| CAS | 3396-11-0 |
| Molekylær formel | C2H3CsO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.Cs/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Cs+].CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | cesium;acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.95 |
| Formel vægt | 191.9188 |