Få mere at vide
Cæsiumacetat, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10484145 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10484145 100 g Glasflaske 100g
10256390 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10484145 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 191041000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3396-11-0
Molekylær formel C2H3CsO2
Molekylvægt (g/mol) 191.96
MDL nummer MFCD00013056
InChI nøgle ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC navn cæsium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium acetate
Navn note Pure
Smeltepunkt 194.0°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2Cs
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 91.5% (21°C).
Formel vægt 191.96
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks