Få mere at vide
Cæsiumacetat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cæsiumacetat bruges i organisk syntese, især i Perkin-reaktionen til fremstilling af umættede syrer af kaneltypen. Det bruges i olieborevæsker som et alternativ til cæsiumformiat. I organometallisk kemi er det et additiv til metal-ctalyserede koblingsreaktioner. Det bruges også til inversion af stereokemi af sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium acetate |
| Smeltepunkt | 194°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Lump/Powder |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and dimethyl sulfoxide. |
| Formel vægt | 191.95 |
| Udseende | Off-white crystalline powder |