Få mere at vide
Cæsiumacetat, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334758
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334758 50 g 50g
11344758 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043095.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.949 g/mol
Cæsiumacetat bruges i organisk syntese, især i Perkin-reaktionen til fremstilling af umættede syrer af kaneltypen. Det bruges i olieborevæsker som et alternativ til cæsiumformiat. I organometallisk kemi er det et additiv til metal-ctalyserede koblingsreaktioner. Det bruges også til inversion af stereokemi af sekundære alkoholer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3396-11-0
Molekylær formel C2H3CsO2
Molekylvægt (g/mol) 191.949
MDL nummer MFCD00013056
InChI nøgle ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC navn cæsium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[Cs+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium acetate
Smeltepunkt 194°C
Farve Hvid
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 191.95
Udseende Off-white crystalline powder