Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium acetate |
| Smeltepunkt | 194.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | CH3CO2Cs |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 91.5% (21°C). |
| Formel vægt | 191.96 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |