Få mere at vide
Cesium acetate, 99%, for analysis
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium acetate |
| Smeltepunkt | 194.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | CH3CO2Cs |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 91.5% (21°C). |
| Formel vægt | 191.96 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |