Få mere at vide
Cæsiumacetat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322018
Mængde:
25 g
100 g
Product Code. 11322018
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012929.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.949 g/mol
Cæsiumacetat bruges i organisk syntese især til Perkin-reaktion; dannelse af umættede syrer af kaneltypen ved kondensation af aromatiske aldehyder med fedtsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3396-11-0
Molekylær formel C2H3CsO2
Molekylvægt (g/mol) 191.949
MDL nummer MFCD00013056
InChI nøgle ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
PubChem CID 5152919
IUPAC navn cæsium;acetat
SMIL CC(=O)[O-].[Cs+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cesium acetate
Smeltepunkt 194°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water,DMSO.
Formel vægt 191.95
Procent renhed 99.9%
Lugt Weak
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium acetate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Acetic acid, cesiumsalt