Få mere at vide
Cesium, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. 11331198
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11331198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010146.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-46-2
Molekylær formel Cs
Molekylvægt (g/mol) 132.91
MDL nummer MFCD00134037
InChI nøgle TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMIL [Cs]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium
Navn note (metals basis)
Mængde 25 g
Lugt Odorless
Emballage Vakuumforseglet i breakseal ampuller
FN nummer UN1407
IUPAC navn cæsium
Procent renhed 99.98%