Få mere at vide
Cesium, 99.95+%, (trace metal basis)
Artikelnummer. p-222808 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10501281
Brand: Thermo Scientific 219190010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-46-2
Molekylær formel Cs
Molekylvægt (g/mol) 132.91
MDL nummer MFCD00134037
InChI nøgle TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMIL [Cs]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium
Farve Gylden
Navn note 99.95+%
Smeltepunkt 28.5°C
Kogepunkt 705.0°C
Tæthed 1.8730g/mL
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.95+%
Merck Index 15, 2007
IUPAC navn cæsium
Formel vægt 132.91
Procent renhed ≥99.95%
Grad Spormetalbasis
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.