Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cesium |
| Farve | Gylden |
| Navn note | 99.95+% |
| Smeltepunkt | 28.5°C |
| Kogepunkt | 705.0°C |
| Tæthed | 1.8730g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.95+% |
| Merck Index | 15, 2007 |
| IUPAC navn | cæsium |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cesium
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.