Få mere at vide
Cæsium, 99,8 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11354648
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
1g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354648 1 g 1g
11344648 5 g 5g
11334648 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043005.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-46-2 | Cs | 132,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-46-2
Molekylær formel Cs
Molekylvægt (g/mol) 132.91
MDL nummer MFCD00134037
InChI nøgle TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caesium, cesium-133, cesium, elemental, unii-1ksv9v4y4i, metals basis, 1ksv9v4y4i, cesio, zaesium, casium, zasium
PubChem CID 5354618
ChEBI CHEBI:30514
SMIL [Cs]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cesium
Farve Sølv
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis)
IUPAC navn cæsium