Få mere at vide
MedChemExpress Cerulenin
Specifica
Specifica
| Indhold og opbevaring | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.27 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| CAS | 17397-89-6 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.0% |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (447.89 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | Fatty Acid Synthase (FASN)∣Fungal∣Antibiotic |
| Mængde | 5 mg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?