Få mere at vide
Paragon Scientific™ Certificeret viskositetskontrololie, 5W30
Artikelnummer. 16080192
Volumen (metrisk):
500 ml
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
500ml
Artikelnummer. 16080192
Brand: Paragon Scientific™ CVCO5W30
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Viskositetsværdierne for de certificerede viskositetskontrololier er blevet testet og certificeret til typiske blandingsmål. Disse kontrololier er til validering af ydeevnen af koldstartsimulator og kinematiske viskosimeter ved at måle kommercielt tilgængelige formulerede motorolier
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034
  • Kinematisk viskositet mm2/s (cSt) iht ASTM D445
  • Massefylde g/mL iht ASTM D4052
  • CCS Dynamisk viskositet mPa.s (cP) iht ASTM D5293
  • Viskositetsindeks iht ASTM D2270
  • Standard pakkestørrelse 500mL og 5L tilgængelig
  • Fuldt sporbar til nationale standarder
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • 2 års holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025 / ISO 17034
Volumen (metrisk) 500 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.