Få mere at vide
Paragon Scientific™ Certificeret viskositetskontrololie, 15W40
Click to view available options
Volumen (metrisk):
500 mL
5 L
Unit Size:
5 L
500ml
Description
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034
- Kinematisk viskositet mm2/s (cSt) iht ASTM D445
- Massefylde g/mL iht ASTM D4052
- CCS Dynamisk viskositet mPa.s (cP) iht ASTM D5293
- Viskositetsindeks iht ASTM D2270
- Standard pakkestørrelse 500mL og 5L tilgængelig
- Fuldt sporbar til nationale standarder
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
- 2 års holdbarhed
- Fremstillet i Storbritannien
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 / ISO 17034 |
| Volumen (metrisk) | 500 mL |
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.