Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificeret hætteglassæt 9 mm kort gevind, klart glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Artikelnummer. 15562320 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,6 ml
1,85 ml
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Markeringssted Pakningsstørrelse
15562320 1,85 ml Nej Pakke med 100
16475359 1,85 ml Ja -
13428238 1,6 ml Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15562320
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Certificeret sæt, Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • Certificeret sæt ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Klar
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Centerhul (6 mm)
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Oversigt MS certificeret, SureStop
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1,85 ml
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 32 mm