Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificeret hætteglassæt 9 mm kort gevind, klart glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Artikelnummer. 13428238 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1,6 ml
1,85 ml
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13428238
Certificeret sæt, Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • Certified Kit ND9
  • 9mm
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Screw Cap
  • Center hole (6 mm)
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blue
Oversigt Microliter
Materiale (liner) Silicone/PTFE
Farve Clear
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glass
Volumen (metrisk) 1,6 ml
nr. pr. pakke 100
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Type Hydrolytic Glass (Class I)
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Nej