Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificeret hætteglassæt 9 mm kort gevind, ravfarvet glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Artikelnummer. p-7113958 Shop alle Fisherbrand produkter
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 13439748
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Certificeret sæt, Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • Certificeret sæt ND9
  • 9 mm
  • Glas
  • Ravgul
  • 1,5 ml
  • Skruelåg
  • Centerhul (6 mm)
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1.85 mL
nr. pr. pakke 100
Hårdhed 45° shore A
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Tykkelse (metrisk) 1.0 mm
Lukkestørrelse 9-425
Markeringssted Ja