Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificeret hætteglassæt 9 mm kort gevind, ravfarvet glas, 1,5 ml, PP skruelåg, centerhul, silikone/PTFE septum
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Materiale (liner) | Silikone/PTFE |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1.85 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Produktlinje | SureStop |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |