Få mere at vide
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Amber Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Amber
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blue |
| Materiale (liner) | Natural Rubber/TEF |
| Farve | Amber |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Volumen (metrisk) | 1.85 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Lukketype | Screw Cap |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Vis mere |
Produktforslag
Viewing 1-4 of
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Certified Vial Kit 9mm short thread, Amber Glass, 1.5mL, PP Screw Cap, Center hole, Natural Rubber/PTFE septum >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion