Få mere at vide
Certificeret referencemateriale Freezing Point, UKAS ISO 17034, Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034 Certificeret, 250mL (nominel værdi: -55,5° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16080050
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
16080050 250 ml
1 options
Artikelnummer. 16080050 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. CRMUFRKR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1841.45 DKK / 250ml
    Spare 108.55 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Frysepunktscertificeret referencemateriale til verifikation af laboratorieinstrumenter, der bruges til at teste olie og afledte produkter for frysepunkt til ASTM D2386.
  • Fremstillet iht ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certificeret til ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Leveres med MSDS.
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
FN nummer UN 1223
Mængde 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Freezing Point Standard, ASTM D 2386 (-54.1 °C)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.